Documents
ENA947388242
Enamine
tert-butyl N-(2-aminoethoxy)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-aminoethoxy)carbamate
Inchi Code
1S/C7H16N2O3/c1-7(2,3)12-6(10)9-11-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
UEHXCXYDRJQNEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223016
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223016