Principaux documents
ENA638599062
Enamine
[(2R)-1-benzylpiperidin-2-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.32
Numéro MDL:
Iupac Name
(R)-(1-benzylpiperidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-10-13-8-4-5-9-15(13)11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,14H2/t13-/m1/s1
Clé InChI
DKWRQRNCULDABS-CYBMUJFWSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345514
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345514