Principaux documents
ENA638588813
Enamine
1-(pyridin-4-yl)ethane-1,2-diol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.61
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(pyridin-4-yl)ethane-1,2-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NO2.ClH/c9-5-7(10)6-1-3-8-4-2-6;/h1-4,7,9-10H,5H2;1H
Clé InChI
PWMAEVMPUGUMLC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333625
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333625