Documents
ENA638588138
Enamine
1-acetylpyrrolidine-2-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-acetyl-2-pyrrolidinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H12N2OS/c1-5(10)9-4-2-3-6(9)7(8)11/h6H,2-4H2,1H3,(H2,8,11)
Clé InChI
GKZVQYIJIFEGCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321947
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321947