Documents
ENA580348396
Enamine
dimethyl[(pyridin-3-yl)imino]-lambda6-sulfanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.24
Numéro MDL:
Iupac Name
S-methyl-N-(pyridin-3-yl)methanesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H10N2OS/c1-11(2,10)9-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,1H2,2H3,(H,9,10)
Clé InChI
LDWGTZBTHOLBDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222390
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222390