Documents
ENA514506574
Enamine
2-amino-2-(2,3-dichlorophenyl)ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.53
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(2,3-dichlorophenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9Cl2NO.ClH/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)7(11)4-12;/h1-3,7,12H,4,11H2;1H
Clé InChI
XIFBZCWKIOZDAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306287
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306287