Documents
ENA514506514
Enamine
1,2,2-trimethylcyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.64
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2,2-trimethylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-5(2)4-6(5,3)7;/h4,7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
BHNIOZOVIXSLNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305569
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305569