Documents
ENA514236922
Enamine
methyl 1,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-8-4-6-10(2,7-5-8)9(11)12-3/h4H,5-7H2,1-3H3
Clé InChI
PAXHLOIQWUFMQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300815
Pictogrammes
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300815