Documents
ENA508626054
Enamine
2-bromo-1-(4-bromophenyl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.96
Numéro MDL:
Pf
64-66
Iupac Name
2-bromo-1-(4-bromophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,8,11H,5H2
Clé InChI
ZOCCHBFOKYCUST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269826
Melting Point
64-66
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269826