Documents
ENA497375273
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-(2-hydroxyethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-6-10(11,7-12)4-5-13/h13H,4-7,11H2,1-3H3
Clé InChI
SXRTUAVBFKKAJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254360
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254360