Documents
ENA497374734
Enamine
2-(1H-pyrrol-1-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrrol-1-yl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c13-11(14)9-5-1-2-6-10(9)12-7-3-4-8-12/h3-4,7-10H,1-2,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
ONSWIAWKVXLJQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252955
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252955