Documents
ENA497373499
Enamine
1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.11
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10BrNO/c1-14-10-3-2-8(12)6-9(10)11(7-13)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
SKGMEUYHZKVHIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246220
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246220