Documents
ENA490046972
Enamine
5-methyl-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5-4-6(8)7-9-2-3-10(5)7/h2-3,5-6H,4,8H2,1H3
Clé InChI
PYXWSCKZGIFTQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246848
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246848