Documents
ENA465564522
Enamine
4,6-dichloro-5-ethylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Numéro MDL:
Pf
56-60
Iupac Name
4,6-dichloro-5-ethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c1-2-4-5(7)9-3-10-6(4)8/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
RGNUWPUTQXUXQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72843
Melting Point
56-60
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72843