Documents
ENA458425531
Enamine
1-cyclopropyl-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C10H17NO/c1-2-8(1)9-10(7-11-9)3-5-12-6-4-10/h8-9,11H,1-7H2
Clé InChI
RAXHZYMUQQRXCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223734
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223734