Documents
ENA457511660
Enamine
methyl 4-[(fluorosulfonyl)methyl]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-((fluorosulfonyl)methyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO4S/c1-14-9(11)8-4-2-7(3-5-8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
HRGYPBNOTSTBPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224311
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224311