Documents
ENA455586026
Enamine
2-(1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c7-2-1-5-3-6-4-8-5/h3-4,7H,1-2H2
Clé InChI
MWSQHVUUIHWHBM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202798
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202798