Principaux documents
ENA448968343
Enamine
tert-butyl 3-amino-2,4-dimethylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-2,4-dimethylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-8-6-7-14(9(2)10(8)13)11(15)16-12(3,4)5/h8-10H,6-7,13H2,1-5H3
Clé InChI
XPZSDTBGIYPHNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211539
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211539