Principaux documents
ENA448968086
Enamine
1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.16
Numéro MDL:
Pf
140-142
Iupac Name
1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H10N2O2/c1-8-3-4(6(7)10)2-5(8)9/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,10)
Clé InChI
XDNQKOAFGDBANV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207107
Melting Point
140-142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207107