Documents
ENA447957487
Enamine
2-hydroxy-3-nitrobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-3-nitrobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6N2O5S/c7-14(12,13)5-3-1-2-4(6(5)9)8(10)11/h1-3,9H,(H2,7,12,13)
Clé InChI
JLUCGKKSEGPWMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207255
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207255