Documents
ENA447956260
Enamine
N,N-dimethylisoquinoline-5-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-5-isoquinolinesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-13(2)16(14,15)11-5-3-4-9-8-12-7-6-10(9)11/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
MRHJXMWWAQWJDD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203914
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203914