Documents
ENA447955728
Enamine
tert-butyl 3-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18N4O3/c1-11(2,3)18-10(16)15-4-5-17-6-8(15)9-12-7-13-14-9/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13,14)
Clé InChI
XWLJWBBSPUZQAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201921
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201921