Documents
ENA444724397
Enamine
[4-(4-cyclopropylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.33
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-(4-cyclopropylpiperazin-1-yl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c17-11-12-1-3-13(4-2-12)15-7-9-16(10-8-15)14-5-6-14/h1-4,14,17H,5-11H2
Clé InChI
VTVKFBKHUWPXKB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201159
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201159