Documents
ENA444723551
Enamine
2-(pyridin-3-yl)propane-1,3-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-pyridinyl)-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-5-8(6-11)7-2-1-3-9-4-7/h1-4,8,10-11H,5-6H2
Clé InChI
BSPDLDVGOSRWQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199399
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199399