Documents
ENA444722891
Enamine
(1-methanesulfinylcyclopropyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(methylsulfinyl)cyclopropyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H11NOS/c1-8(7)5(4-6)2-3-5/h2-4,6H2,1H3
Clé InChI
PGQQUVHTCJRCKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199649
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199649