Documents
ENA429360476
Enamine
1-{[(4,4-dimethylcyclohexyl)methyl]sulfanyl}ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.35
Numéro MDL:
Iupac Name
S-((4,4-dimethylcyclohexyl)methyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C11H20OS/c1-9(12)13-8-10-4-6-11(2,3)7-5-10/h10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
YTBRRRJKBFXNPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192180
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192180