Documents
ENA429359680
Enamine
4-methoxy-2,5-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.27
Numéro MDL:
Pf
214-215
Iupac Name
4-methoxy-2,5-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-6-5-9(14(10,11)12)7(2)4-8(6)13-3/h4-5H,1-3H3,(H2,10,11,12)
Clé InChI
SGHUWDMTFWUVFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188369
Melting Point
214-215
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188369