Principaux documents
ENA429358612
Enamine
(2R)-2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Pf
184-186
Iupac Name
(2R)-amino(2-chlorophenyl)ethanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clé InChI
LMIZLNPFTRQPSF-SSDOTTSWSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185599
Melting Point
184-186
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185599