Principaux documents
ENA428072806
Enamine
2-methyloxane-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyltetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-5-6(7(8)9)3-2-4-10-5/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
XMLJYPBOFYNZTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176336
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176336