Principaux documents
ENA424045130
Enamine
methyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Clé InChI
MVZXFWDZKDGPHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129252
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129252