Documents
ENA423209695
Enamine
ethyl 2-(4-bromopyridin-2-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.09
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (4-bromo-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-13-9(12)6-8-5-7(10)3-4-11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
Clé InChI
UNQUMGSSWNEUIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170907
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170907