Principaux documents
ENA423200140
Enamine
3,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.11
Numéro MDL:
Pf
128-129
Iupac Name
(1R,5S)-3,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C6H6O4/c7-5-3-1-2-4(9-3)6(8)10-5/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
BGKUPEWYMBTCJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156291
Melting Point
128-129
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156291