Documents
ENA413174557
Enamine
3-tert-butyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.67
Numéro MDL:
Iupac Name
3-tert-butyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C6H9ClN2S/c1-6(2,3)4-8-5(7)10-9-4/h1-3H3
Clé InChI
UYKIHTIBSFJBND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87256
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87256