Principaux documents
ENA413171775
Enamine
(2-methylphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-methylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,9,10,11)
Clé InChI
GPCKKLZBFOMMJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156023
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156023