Documents
ENA413166392
Enamine
3-amino-1-methylpyrrolidin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.61
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-1-methyl-2-pyrrolidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c1-7-3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
Clé InChI
QRQPGSHDPDMQIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141476
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141476