Documents
ENA413166266
Enamine
(morpholin-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-morpholinylmethylamine
Inchi Code
1S/C5H12N2O/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h5,7H,1-4,6H2
Clé InChI
OXYALYJRWGRVAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141075