Documents
ENA410543327
Enamine
3-(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-10(2,3)7-6-11-8(14-7)4-5-9(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
XNMKWWHNOUBLMF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140216
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140216