Principaux documents
ENA410542568
Enamine
tert-butyl N-[(1S)-1-cyanoethyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Pf
103-105
Iupac Name
tert-butyl (1S)-1-cyanoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-6(5-9)10-7(11)12-8(2,3)4/h6H,1-4H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1
Clé InChI
RPKPFOKNXKRFTD-LURJTMIESA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133932
Melting Point
103-105
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133932