Documents
ENA388699838
Enamine
propan-2-yl 2-sulfoacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.64
Numéro MDL:
Iupac Name
isopropyl (chlorosulfonyl)acetate
Inchi Code
1S/C5H9ClO4S/c1-4(2)10-5(7)3-11(6,8)9/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
DKMIWRZVJKBDCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123103