Documents
ENA387772995
Enamine
4-(2,4-difluorophenyl)oxane-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2,4-difluorophenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12F2O3/c13-8-1-2-9(10(14)7-8)12(11(15)16)3-5-17-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
VIYHNGKWSFKLEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120531
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120531