Documents
ENA379363901
Enamine
1H,4H,5H,7H-pyrano[3,4-b]pyrrol-7-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5-dihydropyrano[3,4-b]pyrrol-7(1H)-one
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c9-7-6-5(1-3-8-6)2-4-10-7/h1,3,8H,2,4H2
Clé InChI
GGCHOXAZSLTWIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112242
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112242