Documents
ENA375227527
Enamine
4-chloro-2-methoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.61
Numéro MDL:
Pf
45-50
Iupac Name
4-chloro-2-methoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4ClNO2S/c1-9-5-7-4(6)3(2-8)10-5/h2H,1H3
Clé InChI
HHDKPSRVCUZBRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114635
Melting Point
45-50
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114635