Documents
ENA372574051
Enamine
1-phenylpent-4-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenyl-4-penten-1-one
Inchi Code
1S/C11H12O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h2,4-8H,1,3,9H2
Clé InChI
KYGSYTRHCDNSGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114302
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114302