Principaux documents
ENA372573552
Enamine
7-(7-aminoheptanamido)heptanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.85
Numéro MDL:
Iupac Name
7-(7-aminoheptanamido)heptanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H28N2O3.ClH/c15-11-7-3-1-5-9-13(17)16-12-8-4-2-6-10-14(18)19;/h1-12,15H2,(H,16,17)(H,18,19);1H
Clé InChI
OWVBGHPTFAZJLB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113254
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113254