Documents
ENA371463683
Enamine
3-(quinolin-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Pf
63-64
Iupac Name
3-(2-quinolinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C12H13NO/c14-9-3-5-11-8-7-10-4-1-2-6-12(10)13-11/h1-2,4,6-8,14H,3,5,9H2
Clé InChI
SZMLTFOLQWEQFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109993
Melting Point
63-64
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109993