Documents
ENA370563452
Enamine
1-methoxy-4-methylpentan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methoxy-4-methyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C7H16O2/c1-6(2)7(8)4-5-9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DKPHCKMCUOOYCS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105929