Documents
ENA370562857
Enamine
{6-oxaspiro[2.5]octan-1-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Iupac Name
6-oxaspiro[2.5]oct-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c9-6-7-5-8(7)1-3-10-4-2-8/h7,9H,1-6H2
Clé InChI
JKZFXRMBOOPAPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105938
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105938