Documents
ENA369382980
Enamine
2-bromo-1-cyclobutylethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-cyclobutylethanone
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-4-6(8)5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
ODPHLRQTQFMNJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103803