Principaux documents
ENA369382301
Enamine
2-(4-ethylphenyl)propan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-ethylphenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2,3)12/h5-8H,4,12H2,1-3H3
Clé InChI
XTKSRELQIARJHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102181
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102181