Documents
ENA360887500
Enamine
2-hydroxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)2-8-3(10)1-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
Clé InChI
WOFYMUAFBNFMMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99163
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99163